4-Chlorthioanisol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chlor-4-(methylthio)benzol, 4-Chlorphenylmethylsulfid
KM02761.1 KM02761.10 KM02761.50
MAYBKM02761.1EA 0 EUR
MAYBKM02761.1 MAYBKM02761.10 MAYBKM02761.50
4-Chlorthioanisol
4-Chlorthioanisol
Formel: C₇H₇ClS
Molecular Weight: 158,65 g/mol
Siedepunkt: 44 °C (0,08 mmHg)
Schmelzpunkt: 27…28 °C
Dichte: 1,2151 g/cm³ (19 °C)
MDL: MFCD00013643
CAS-Nummer: 123-09-1
EINECS: 204-600-5