4-Chlorthioanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
002972-25G 002972-100G
FLUO002972-25GEA 51.8 EUR
FLUO002972-25G FLUO002972-100G
4-Chlorthioanisol
4-Chlorthioanisol
Formel: C₇H₇ClS
Siedepunkt: 44 °C (0,08 mmHg)
Schmelzpunkt: 27…28 °C
Dichte: 1,2151 g/cm³ (19 °C)
MDL: MFCD00013643
CAS-Nummer: 123-09-1
EINECS: 204-600-5