2,4-Dichlorthiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,4-Dichlorphenylmercaptan, 1,3-Dichlor-4-mercaptobenzol, 2,4-Dichlorbenzol-1-thiol, 2,4-Dichlorbenzolthiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
540862-1G 540862-5G
SIAL540862-1GEA 31.8 EUR
SIAL540862-1G SIAL540862-5G
2,4-Dichlorthiophenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Molecular Weight: 179,07 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041421
CAS-Nummer: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7