2-Chlorthiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: o-Chlorthiophenol, 2-Chlorbenzol-1-thiol, 1-Chlor-2-mercaptobenzol, 2-Chlorbenzolthiol, 2-Chlorphenylmercaptan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
247146-25G 247146-5G
SIAL247146-25GEA 64.1 EUR
SIAL247146-25G SIAL247146-5G
2-Chlorthiophenol, Sigma-Aldrich®
2-Chlorthiophenol
Formel: C₆H₅ClS
Molecular Weight: 144.62 g/mol
MDL: MFCD00004830
CAS-Nummer: 6320-03-2
EINECS: 228-667-5