2,3,4-Trichlorbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3,4-Trichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,3,4-Trichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,3,4-Trichlorbenzolsulfochlorid
A15865.03
A15865.06
A15865.03EA
34
EUR
A15865.03
A15865.06
2,3,4-Trichlorbenzolsulfonylchlorid ≥97%
2,3,4-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 34732-09-7
Molecular Formula: C6H2Cl4O2S
Formula Weight: 279.96
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 2649436
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00024871
Formel:
C₆H₂Cl₄O₂S Molecular Weight: 279,96 g/mol Schmelzpunkt: 61…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024871 CAS-Nummer: 34732-09-7 EINECS: 252-174-4 UN: 3261 ADR: 8,II |