2,3,4-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,3,4-Trichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,3,4-Trichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,3,4-Trichlorbenzolsulfochlorid
TL00422.1
TL00422EA
TL00422.50
MAYBTL00422.1EA
0
EUR
MAYBTL00422.1
MAYBTL00422EA
MAYBTL00422.50
2,3,4-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
2,3,4-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₂Cl₄O₂S Molecular Weight: 279,96 g/mol Schmelzpunkt: 65…66 °C |
MDL:
MFCD00024871 CAS-Nummer: 34732-09-7 EINECS: 252-174-4 UN: 3261 ADR: 8,II |