2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,3-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,3-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,3-Dichlorbenzolsulfochlorid
TL00236.1 TL00236.10 TL00236.50
MAYBTL00236.1EA 0 EUR
MAYBTL00236.1 MAYBTL00236.10 MAYBTL00236.50
2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Molecular Weight: 245,51 g/mol
Siedepunkt: 140…142 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051844
CAS-Nummer: 82417-45-6
UN: 3261
ADR: 8,II