2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,3-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,3-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,3-Dichlorbenzolsulfochlorid
003580-5G 003580-25G
FLUO003580-5GEA 39.9 EUR
FLUO003580-5G FLUO003580-25G
2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Molecular Weight: 245,51 g/mol
Siedepunkt: 140…142 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051844
CAS-Nummer: 82417-45-6
UN: 3261
ADR: 8,II