2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,3-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,3-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,3-Dichlorbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
546917-25G 546917-5G
SIAL546917-25GEA 94.1 EUR
SIAL546917-25G SIAL546917-5G
2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Molecular Weight: 245,51 g/mol
Siedepunkt: 140…142 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051844
CAS-Nummer: 82417-45-6
UN: 3261
ADR: 8,II