2,4,5-Trichlorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4,5-Trichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4,5-Trichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,4,5-Trichlorbenzolsulfochlorid
A19390.06
A19390.22
A19390.06EA
27.7
EUR
A19390.06
A19390.22
2,4,5-Trichlorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
2,4,5-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 15945-07-0
Molecular Formula: C6H2Cl4O2S
Formula Weight: 279.96
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 1112595
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007428
Formel:
C₆H₂Cl₄O₂S Molecular Weight: 279,96 g/mol Schmelzpunkt: 67…71 °C Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007428 CAS-Nummer: 15945-07-0 EINECS: 240-079-0 UN: 3261 ADR: 8,II |