2,4,5-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,4,5-Trichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4,5-Trichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,4,5-Trichlorbenzolsulfochlorid
SB01733.1
SB01733.10
SB01733.50
MAYBSB01733.1EA
0
EUR
MAYBSB01733.1
MAYBSB01733.10
MAYBSB01733.50
2,4,5-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
2,4,5-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₂Cl₄O₂S Molecular Weight: 279,96 g/mol Schmelzpunkt: 69 °C Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00007428 CAS-Nummer: 15945-07-0 EINECS: 240-079-0 UN: 3261 ADR: 8,II |