2,4,5-Trichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4,5-Trichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4,5-Trichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,4,5-Trichlorbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
680125-25G 680125-5G
SIAL680125-25GEA 108 EUR
SIAL680125-25G SIAL680125-5G
2,4,5-Trichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂Cl₄O₂S
Molecular Weight: 279,96 g/mol
Schmelzpunkt: 69 °C
Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007428
CAS-Nummer: 15945-07-0
EINECS: 240-079-0
UN: 3261
ADR: 8,II