2,4,6-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,4,6-Trichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4,6-Trichlorbenzolsulfochlorid, 2,4,6-Trichlorbenzolsulfonsäurechlorid
CFF1274. 013069-5G 013069-25G
CHMPCFF1274.EA 0 EUR
CHMPCFF1274. FLUO013069-5G FLUO013069-25G
2,4,6-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
2,4,6-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂Cl₄O₂S
Molecular Weight: 279,96 g/mol
Schmelzpunkt: 49 °C
MDL: MFCD00052973
CAS-Nummer: 51527-73-2
UN: 3261
ADR: 8,II