2,4,6-Trichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4,6-Trichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4,6-Trichlorbenzolsulfochlorid, 2,4,6-Trichlorbenzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
555649-1G 555649-5G
SIAL555649-1GEA 30.4 EUR
SIAL555649-1G SIAL555649-5G
2,4,6-Trichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂Cl₄O₂S
Molecular Weight: 279,96 g/mol
Schmelzpunkt: 49 °C
MDL: MFCD00052973
CAS-Nummer: 51527-73-2
UN: 3261
ADR: 8,II