2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,4-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Dichlorbenzolsulfochlorid, 2,4-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid
TL00290.1 TL00290.10 TL00290.50
MAYBTL00290.1EA 0 EUR
MAYBTL00290.1 MAYBTL00290.10 MAYBTL00290.50
2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Molecular Weight: 245,51 g/mol
Schmelzpunkt: 56 °C
MDL: MFCD00052712
CAS-Nummer: 16271-33-3
UN: 3261
ADR: 8,II