2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Dichlorbenzolsulfochlorid, 2,4-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
545694-1G
545694-5G
SIAL545694-1GEA
27.4
EUR
SIAL545694-1G
SIAL545694-5G
2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₃O₂S Molecular Weight: 245,51 g/mol Schmelzpunkt: 56 °C |
MDL:
MFCD00052712 CAS-Nummer: 16271-33-3 UN: 3261 ADR: 8,II |