2,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,5-Dichlorbenzolsulfochlorid, 2,5-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,5-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
177547-100G
177547-25G
SIAL177547-100GEA
412
EUR
SIAL177547-100G
SIAL177547-25G
2,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₃O₂S Schmelzpunkt: 39 °C |
MDL:
MFCD00007429 CAS-Nummer: 5402-73-3 EINECS: 226-453-6 UN: 3261 ADR: 8,II |