2,6-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,6-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,6-Dichlorbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
545708-1G 545708-5G
SIAL545708-1GEA 26 EUR
SIAL545708-1G SIAL545708-5G
2,6-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Molecular Weight: 245,51 g/mol
Schmelzpunkt: 54…56 °C
MDL: MFCD00052311
CAS-Nummer: 6579-54-0
UN: 3261
ADR: 8,II