2-Chlorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlorbenzolsulfochlorid, 2-Chlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Chlorbenzolsulfonsäurechlorid
357460010 357460050
ACRO357460010EA 27.5 EUR
ACRO357460010 ACRO357460050
2-Chlorbenzolsulfonylchlorid 98%
2-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Molecular Weight: 211,07 g/mol
Siedepunkt: 150…152 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,548 g/cm³
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051520
CAS-Nummer: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %