2-Chlorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlorbenzolsulfochlorid, 2-Chlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Chlorbenzolsulfonsäurechlorid
A14054.06 A14054.14
A14054.06EA 76.6 EUR
A14054.06 A14054.14
2-Chlorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
2-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 2905-23-9 Molecular Formula: C6H4Cl2O2S Formula Weight: 211.07 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.5760 Melting Point: 26-28° Boiling Point: 150-152°/12mm Beilstein Reference: 974321 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051520
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Molecular Weight: 211,07 g/mol
Siedepunkt: 150…152 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Dichte: 1,548
Flammpunkt: 140 °C (284 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051520
CAS-Nummer: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 3265
ADR: 8,II