2-Chlorbenzolsulfonylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 2-Chlorbenzolsulfochlorid, 2-Chlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Chlorbenzolsulfonsäurechlorid

CFF434.10 CFF434.50 CFF434.100 003573-5G 003573-25G
CHMPCFF434.10EA 321 EUR
CHMPCFF434.10 CHMPCFF434.50 CHMPCFF434.100 FLUO003573-5G FLUO003573-25G
2-Chlorbenzolsulfonylchlorid
2-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Molecular Weight: 211,07 g/mol
Siedepunkt: 88…92 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,548 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051520
CAS-Nummer: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR