2-Chlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Chlorbenzolsulfochlorid, 2-Chlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Chlorbenzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
546925-25G 546925-5G
SIAL546925-25GEA 139 EUR
SIAL546925-25G SIAL546925-5G
2-Chlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Molecular Weight: 211,07 g/mol
Siedepunkt: 88…92 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,548 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051520
CAS-Nummer: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 3265
ADR: 8,II