3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 3,4-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 3,4-Dichlorbenzolsulfochlorid, 3,4-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid

003584-25G 003584-5G
FLUO003584-25GEA 441 EUR
FLUO003584-25G FLUO003584-5G
3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Siedepunkt: 158…160 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 24,2…24.8 °C
Dichte: 1,572 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041255
CAS-Nummer: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR