3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,4-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 3,4-Dichlorbenzolsulfochlorid, 3,4-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
457132-25ML 457132-5ML
SIAL457132-25MLEA 232 EUR
SIAL457132-25ML SIAL457132-5ML
3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Siedepunkt: 158…160 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 24,2…24.8 °C
Dichte: 1,572 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041255
CAS-Nummer: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
UN: 3265
ADR: 8,II