3,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3,5-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Dichlorbenzolsulfochlorid, 3,5-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid
BTB05586.10 BTB05586.50
MAYBBTB05586.10EA 0 EUR
MAYBBTB05586.10 MAYBBTB05586.50
3,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
3,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Molecular Weight: 245,51 g/mol
Siedepunkt: 83…84 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
MDL: MFCD00051698
CAS-Nummer: 705-21-5
UN: 3261
ADR: 8,II