3,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,5-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Dichlorbenzolsulfochlorid, 3,5-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid
003585-5G 003585-25G
FLUO003585-5GEA 30 EUR
FLUO003585-5G FLUO003585-25G
3,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
3,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Molecular Weight: 245,51 g/mol
Siedepunkt: 83…84 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
MDL: MFCD00051698
CAS-Nummer: 705-21-5
UN: 3261
ADR: 8,II