3,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Dichlorbenzolsulfochlorid, 3,5-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
546933-25G 546933-5G
SIAL546933-25GEA 91.3 EUR
SIAL546933-25G SIAL546933-5G
3,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Molecular Weight: 245,51 g/mol
Siedepunkt: 83…84 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
MDL: MFCD00051698
CAS-Nummer: 705-21-5
UN: 3261
ADR: 8,II