3-Chlorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chlorbenzolsulfonsäurechlorid, 3-Chlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Chlorbenzolsulfochlorid
356480010 356480050 356480250
ACRO356480010EA 23.3 EUR
ACRO356480010 ACRO356480050 ACRO356480250
3-Chlorbenzolsulfonylchlorid 98%
3-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Molecular Weight: 211,07 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (,9 mmHg)
Dichte: 1,499 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051697
CAS-Nummer: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %