3-Chlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Chlorbenzolsulfonsäurechlorid, 3-Chlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Chlorbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
546968-25G 546968-5G
SIAL546968-25GEA 142 EUR
SIAL546968-25G SIAL546968-5G
3-Chlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Molecular Weight: 211,07 g/mol
MDL: MFCD00051697
CAS-Nummer: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II