4-Chlorbenzolsulfonylchlorid 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Chlorbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Chlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Chlorbenzolsulfochlorid

158560050 158560250 158561000 158565000
ACRO158560050EA 26.1 EUR
ACRO158560050 ACRO158560250 ACRO158561000 ACRO158565000
4-Chlorbenzolsulfonylchlorid 97%
4-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Molecular Weight: 211,07 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007439
CAS-Nummer: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR