4-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Chlorbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Chlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Chlorbenzolsulfochlorid
SB00912.1 SB00912.10 SB00912.50
MAYBSB00912.1EA 0 EUR
MAYBSB00912.1 MAYBSB00912.10 MAYBSB00912.50
4-Chlorbenzolsulfonylchlorid
4-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Molecular Weight: 211,07 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007439
CAS-Nummer: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8,II