4-Chlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Chlorbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Chlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Chlorbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
133698-100G 133698-500G 133698-5G
SIAL133698-100GEA 101 EUR
SIAL133698-100G SIAL133698-500G SIAL133698-5G
4-Chlorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Molecular Weight: 211,07 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007439
CAS-Nummer: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8,II