Benzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Cyanbenzol, Phenylcyanid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

294098-100ML 294098-1L
SIAL294098-100MLEA 110 EUR
SIAL294098-100ML SIAL294098-1L
Benzonitril, Sigma-Aldrich®
Benzonitril
Formel: C₇H₅N
Molecular Weight: 103.12 g/mol
Siedepunkt: 190.7
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001770
CAS-Nummer: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01098

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR