Methyl-2-cyanbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Cyanbenzoesäuremethylester
TL00681.1
TL00681.10
TL00681.50
MAYBTL00681.1EA
0
EUR
MAYBTL00681.1
MAYBTL00681.10
MAYBTL00681.50
Methyl-2-cyanbenzoat
Methyl-2-cyanbenzoat
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161.16 g/mol |
MDL:
MFCD00016376 CAS-Nummer: 6587-24-2 |