Methyl-4-cyanbenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Cyanbenzoesäuremethylester
L08365.06 L08365.14 L08365.22
L08365.06EA 29.2 EUR
L08365.06 L08365.14 L08365.22
Methyl-4-cyanbenzoat ≥99%
Methyl-4-cyanbenzoat
Purity: 99% CAS No.: 1129-35-7 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 65-69° Boiling Point: 142-144°/12mm MDL No.: MFCD00001823
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161.16 g/mol
Siedepunkt: 142…144 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 65…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001823
CAS-Nummer: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III