3-Ethoxybenzonitril 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13908.06 A13908.14
A13908.06EA 27.8 EUR
A13908.06 A13908.14
3-Ethoxybenzonitril 95%
3-Ethoxybenzonitril
Purity: 95% CAS No.: 25117-75-3 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.529 Boiling Point: 241-244° UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001805
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.18 g/mol
Siedepunkt: 241…244 °C
Dichte: 1.047
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001805
CAS-Nummer: 25117-75-3
EINECS: 246-632-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III