4-Ethoxybenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Ethoxybenzonitrile
A19806.06 A19806.14 A19806.22
A19806.06EA 39.3 EUR
A19806.06 A19806.14 A19806.22
4-Ethoxybenzonitril ≥98%
4-Ethoxybenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 25117-74-2 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 60-63° Boiling Point: 258° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001819
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.18 g/mol
Siedepunkt: 258 °C
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001819
CAS-Nummer: 25117-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III