3-Hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: m-Hydroxybenzonitril, 3-Cyanphenol, m-Cyanphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C93800-10G C93800-5G
SIALC93800-10GEA 139 EUR
SIALC93800-10G SIALC93800-5G
3-Hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84,5…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002252
CAS-Nummer: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III