4-Hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitril, 4-Cyanphenol, p-Cyanphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C94009-100G C94009-25G C94009-5G
SIALC94009-100GEA 66.8 EUR
SIALC94009-100G SIALC94009-25G SIALC94009-5G
4-Hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119.12 g/mol
Siedepunkt: 148 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 109…112 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002312
CAS-Nummer: 767-00-0
EINECS: 212-175-2