2-Cyanbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Cyanbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Cyanbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Cyanbenzolsulfochlorid
A16042.06 A16042.03
A16042.06EA 185 EUR
A16042.06 A16042.03
2-Cyanbenzolsulfonylchlorid ≥97%
2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 69360-26-5 Molecular Formula: C7H4ClNO2S Formula Weight: 201.63 Melting Point: 65-69° Beilstein Reference: 2721588 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00052341
Formel: C₇H₄ClNO₂S
Molecular Weight: 201,63 g/mol
Schmelzpunkt: 65…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052341
CAS-Nummer: 69360-26-5
UN: 3261
ADR: 8,III