2-Cyanbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Cyanbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Cyanbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Cyanbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
556157-1G 556157-5G
SIAL556157-1GEA 26 EUR
SIAL556157-1G SIAL556157-5G
2-Cyanbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₂S
Molecular Weight: 201,63 g/mol
Schmelzpunkt: 67,5 °C
MDL: MFCD00052341
CAS-Nummer: 69360-26-5
UN: 3261
ADR: 8,II