3-Cyanbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Cyanbenzolsulfochlorid, 3-Cyanbenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Cyanbenzolsulfonsäurechlorid
L20169.03 L20169.06
L20169.03EA 81.7 EUR
L20169.03 L20169.06
3-Cyanbenzolsulfonylchlorid ≥97%
3-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 56542-67-7 Molecular Formula: C7H4ClNO2S Formula Weight: 201.63 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 114-116°/0.2mm Beilstein Reference: 2832925 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00203480
Formel: C₇H₄ClNO₂S
Molecular Weight: 201,63 g/mol
Siedepunkt: 114…116 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…52 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203480
CAS-Nummer: 56542-67-7
UN: 3261
ADR: 8,II