3-Cyanbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Cyanbenzolsulfochlorid, 3-Cyanbenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Cyanbenzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
638358-1G 638358-5G
SIAL638358-1GEA 0 EUR
SIAL638358-1G SIAL638358-5G
3-Cyanbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₂S
Molecular Weight: 201,63 g/mol
MDL: MFCD00203480
CAS-Nummer: 56542-67-7
UN: 3261
ADR: 8,II