4-Cyanbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Cyanbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Cyanbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Cyanbenzolsulfochlorid
A14081.14 A14081.03 A14081.06
A14081.14EA 626 EUR
A14081.14 A14081.03 A14081.06
4-Cyanbenzolsulfonylchlorid ≥97%
4-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 49584-26-1 Molecular Formula: C7H4ClNO2S Formula Weight: 201.63 Melting Point: 107-110° Beilstein Reference: 777939 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00052337
Formel: C₇H₄ClNO₂S
Molecular Weight: 201.63 g/mol
Schmelzpunkt: 107…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052337
CAS-Nummer: 49584-26-1
UN: 3261
ADR: 8 II