4-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Cyanbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Cyanbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Cyanbenzolsulfochlorid
TL00421.0003 TL00421.0010 TL00421DA TL00421EA TL00421.50
MAYBTL00421.0003EA 0 EUR
MAYBTL00421.0003 MAYBTL00421.0010 MAYBTL00421DA MAYBTL00421EA MAYBTL00421.50
4-Cyanbenzolsulfonylchlorid
4-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₂S
Molecular Weight: 201,63 g/mol
MDL: MFCD00052337
CAS-Nummer: 49584-26-1
UN: 3261
ADR: 8,II