4-Cyanbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Cyanbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Cyanbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Cyanbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
638331-1G 638331-5G
SIAL638331-1GEA 24.4 EUR
SIAL638331-1G SIAL638331-5G
4-Cyanbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₂S
Molecular Weight: 201,63 g/mol
MDL: MFCD00052337
CAS-Nummer: 49584-26-1
UN: 3261
ADR: 8,II