Phthalonitril 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Benzol-1,2-dicarbonitril, 1,2-Benzoldicarbonitril, 1,2-Dicyanobenzol, 1,2-Dicyanbenzol, Phthalsäuredinitril

174010010 174012500
ACRO174010010EA 91.2 EUR
ACRO174010010 ACRO174012500
Phthalonitril 98%
Phthalonitril
Formel: C₈H₄N₂
Molecular Weight: 128,13 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…142 °C
Dichte: 1,24 g/cm³
Flammpunkt: >130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001771
CAS-Nummer: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige to grey-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR