Phthalonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Benzol-1,2-dicarbonitril, 1,2-Benzoldicarbonitril, 1,2-Dicyanobenzol, 1,2-Dicyanbenzol, Phthalsäuredinitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00593.0100 8.00593.0500 8.00593.9050
8.00593.0100EA 31.3 EUR
8.00593.0100 8.00593.0500 8.00593.9050
Phthalonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phthalonitril
Formel: C₈H₄N₂
Molecular Weight: 128,13 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…141 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001771
CAS-Nummer: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.56 g/l (25 °C)
Melting Point 138 - 141 °C
Molar Mass 128.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 580 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR