Phthalonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Benzol-1,2-dicarbonitril, 1,2-Benzoldicarbonitril, 1,2-Dicyanobenzol, 1,2-Dicyanbenzol, Phthalsäuredinitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

171719-100G 171719-500G
SIAL171719-100GEA 45.7 EUR
SIAL171719-100G SIAL171719-500G
Phthalonitril, Sigma-Aldrich®
Phthalonitril
Formel: C₈H₄N₂
Molecular Weight: 128,13 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…141 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001771
CAS-Nummer: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN: 3439
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR