Terephthalonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Terephthalsäuredinitril, 1,4-Dicyanbenzol, 1,4-Dicyanobenzol, Benzol-1,4-dicarbonitril, 1,4-Benzoldicarbonitril
B23137.14 B23137.22
B23137.14EA 31.2 EUR
B23137.14 B23137.22
Terephthalonitril ≥98%
Terephthalonitril
Purity: 98% CAS No.: 623-26-7 Molecular Formula: C8H4N2 Formula Weight: 128.13 Odour: Odourless Melting Point: 224-227° Beilstein Reference: 1072210 MDL No.: MFCD00001810
Formel: C₈H₄N₂
Molecular Weight: 128,13 g/mol
Schmelzpunkt: 224…227 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001810
CAS-Nummer: 623-26-7
EINECS: 210-783-2